Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Méthylthio)aniline ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M1159-25G
TCIAM1159-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1159-25G
2-(Méthylthio)aniline ≥97.0% (par GC)
2-(Méthylthio)aniline


Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Densité: 1,1333 g/cm³ (17 °C)
Numéro MDL: MFCD00007708
Numéro CAS: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c876bc438c0717183f6464ca239eadb17f7bb260&vid=c876bc438c0717183f6464ca239eadb17f7bb260&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité