Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2-(Methoxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxaldehyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1162-1G
TCIAM1162-1GEA 103 EUR InStock
TCIAM1162-1G
(S)-(-)-2-(Methoxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
(S)-(-)-2-(Methoxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxaldehyde


Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010279
Numéro CAS: 63126-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité