Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,3-Trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanenitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

M1163-5G
TCIAM1163-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAM1163-5G
3,3,3-Trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanenitrile ≥98.0% (par GC)
3,3,3-Trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanenitrile


Formule: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,18 g/mol
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00001844
Numéro CAS: 80866-87-1
EINECS: 279-591-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité