Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methoxydiacetamide ≥95.0% (par GC) réactif d'acétylation sélective

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N-Diacetylmethoxyamine

M1168-5G
TCIAM1168-5GEA 88 EUR InStock
TCIAM1168-5G
N-Methoxydiacetamide ≥95.0% (par GC) réactif d'acétylation sélective
N-Methoxydiacetamide


Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD00191669
Numéro CAS: 128459-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité