Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylbenzhydrol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1176-25G
TCIAM1176-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM1176-25G
4-Méthylbenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4-Méthylbenzhydrol


Formule: C₁₄H₁₄O
Numéro MDL: MFCD00004492
Numéro CAS: 1517-63-1
EINECS: 216-171-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bf5164de068f87db37146a7f9ea94154f45ed&vid=5e3bf5164de068f87db37146a7f9ea94154f45ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité