Bis(4-nitrobenzyl)malonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Malonic Acid Bis(4-nitrobenzyl) Ester
M1181-5G
TCIAM1181-5GEA 118 EUR InStock
TCIAM1181-5G
Bis(4-nitrobenzyl)malonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(4-nitrobenzyl)malonate
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₈
MW: 374,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191671
Numéro CAS: 67245-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité