Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M1185-25G
TCIAM1185-25GEA 115 EUR InStock
TCIAM1185-25G
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine


Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191557
Numéro CAS: 88569-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5116f02e2f75747fba9215fb0354fe0b1a6119a1&vid=5116f02e2f75747fba9215fb0354fe0b1a6119a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité