Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle 2-oxo-2h-cyclohepta[b]furane-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1188-1G
TCIAM1188-1GEA 116 EUR InStock
TCIAM1188-1G
Méthyle 2-oxo-2h-cyclohepta[b]furane-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Méthyle 2-oxo-2h-cyclohepta[b]furane-3-carboxylate


Formule: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671552
Numéro CAS: 50603-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité