Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-méthyl-3-sulfanylpropanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercapto-2-methylpropionic Acid

M1200-25G
TCIAM1200-25GEA 278 EUR InStock
TCIAM1200-25G
Acide 2-méthyl-3-sulfanylpropanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthyl-3-sulfanylpropanoïque


Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00671555
Numéro CAS: 26473-47-2
EINECS: 247-726-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité