Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1205-25G
TCIAM1205-25GEA 33 EUR InStock
TCIAM1205-25G
4-Méthyl-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Méthyl-2-nitroanisole


Formule: C₈H₉NO₃
Point d'ébullition: 274°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024540
Numéro CAS: 119-10-8
EINECS: 204-296-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=165094095eddae77673f9b81e397cf315e6654fa&vid=165094095eddae77673f9b81e397cf315e6654fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité