2-[2-(5-Methylfuran-2-yl)vinyl]-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥85.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Bis(trichloromethyl)-6-[2-(5-methylfuran-2-yl)vinyl]-1,3,5-triazine
M1209-5G
TCIAM1209-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM1209-5G
2-[2-(5-Methylfuran-2-yl)vinyl]-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥85.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-[2-(5-Methylfuran-2-yl)vinyl]-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₂H₇Cl₆N₃O
MW: 421,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671558
Numéro CAS: 156360-76-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité