Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-(4-Methoxyphenyl)xanthen-9-ol ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1225-5G
TCIAM1225-5GEA 138 EUR InStock
TCIAM1225-5G
9-(4-Methoxyphenyl)xanthen-9-ol ≥97.0% (par HPLC)
9-(4-Methoxyphenyl)xanthen-9-ol


Formule: C₂₀H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00671561
Numéro CAS: 94465-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 122.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité