Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl-(S)-(+)-2-methylglutarate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(+)-2-Methylglutaric Acid Dimethyl Ester

M1230-5G
TCIAM1230-5GEA 180 EUR InStock
TCIAM1230-5G
Dimethyl-(S)-(+)-2-methylglutarate ≥97.0% (par GC)
Dimethyl-(S)-(+)-2-methylglutarate


Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00671564
Numéro CAS: 10171-92-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité