Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Méthylcoumarine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1236-25G
TCIAM1236-25GEA 200 EUR InStock
TCIAM1236-25G
7-Méthylcoumarine ≥98.0% (par GC)
7-Méthylcoumarine


Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006880
Numéro CAS: 2445-83-2
EINECS: 219-499-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950f70f00d8c214f6deb8926956cceaeb3fd8033&vid=950f70f00d8c214f6deb8926956cceaeb3fd8033&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité