Nitro-tert-butane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-2-nitropropane
M1241-5G
TCIAM1241-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM1241-5G
Nitro-tert-butane ≥98.0% (par GC)
Nitro-tert-butane
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Densité: 1,059 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00007393
Numéro CAS: 594-70-7
EINECS: 209-851-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c517a139791ab8145128591a9061d91bab7260&vid=76876306fe6c79b0ea94040964c9f8d941f7ae94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité