Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3-(Méthylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

M1243-25G
TCIAM1243-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM1243-25G
(±)-3-(Méthylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-3-(Méthylamino)-1,2-propanediol


Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 152°C
Numéro MDL: MFCD00082732
Numéro CAS: 40137-22-2
EINECS: 254-809-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2a50e6b68f6647873054b6dedbe7ad44ae47cc9&vid=d2a50e6b68f6647873054b6dedbe7ad44ae47cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité