Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-5-phenyl-1,3-benzoxazole

M1244-25G
TCIAM1244-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1244-25G
2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole ≥98.0% (par HPLC)
2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole


Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 60…61 °C
Numéro MDL: MFCD00005772
Numéro CAS: 61931-68-8
EINECS: 263-330-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25a2b8884795e7f2c4966d36bfc4559825359806&vid=25a2b8884795e7f2c4966d36bfc4559825359806&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité