Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanesulfinate de sodium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M1255-5G
TCIAM1255-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1255-5G
Méthanesulfinate de sodium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Méthanesulfinate de sodium


Formule: CH₃NaO₂S
Numéro MDL: MFCD00040392
Numéro CAS: 20277-69-4
EINECS: 243-669-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd8ea49391faa5e53dc3c0402746e8c304a5d428&vid=cd8ea49391faa5e53dc3c0402746e8c304a5d428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité