5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1256-25G
TCIAM1256-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM1256-25G
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 261…263 °C
Numéro MDL: MFCD00134581
Numéro CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b586838ed3a152a30888c86cbd23864d902247d5&vid=b586838ed3a152a30888c86cbd23864d902247d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité