N-Phényl-m-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1258-25G
TCIAM1258-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM1258-25G
N-Phényl-m-toluidine ≥98.0% (par GC)
N-Phényl-m-toluidine
Formule: C₁₃H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00008530
Numéro CAS: 1205-64-7
EINECS: 214-885-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d146966a07d3d99b0020119dd73fdb9e63670428&vid=d146966a07d3d99b0020119dd73fdb9e63670428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité