Sodium meclofenamate hydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M1269-10G
TCIAM1269-10GEA 337 EUR InStock
TCIAM1269-10G
Sodium meclofenamate hydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Sodium meclofenamate hydrate
Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD00077376
Numéro CAS: 6385-02-0
EINECS: 228-983-3
Merck Index: 14,05779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85c225ef51edcefdde46b2794769723241da6918&vid=894b4b612a8348c31205bddc0f9c79c619399c89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité