Sodium-2-mercapto-5-benzimidazolesulphonate dihydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Mercapto-5-benzimidazolesulphonic acid Sodium Salt
M1270-25G
TCIAM1270-25GEA 66 EUR InStock
TCIAM1270-25G
Sodium-2-mercapto-5-benzimidazolesulphonate dihydrate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-2-mercapto-5-benzimidazolesulphonate dihydrate
Formule: C₇H₆N₂O₃S₂
MW: 252.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192260
Numéro CAS: 207511-11-3
EINECS: 258-862-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 12.0 to 13.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité