Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methoxybenzo[d]thiazole-2-thiol

M1277-5G
TCIAM1277-5GEA 194 EUR InStock
TCIAM1277-5G
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole


Formule: C₈H₇NOS₂
MW: 197,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185941
Numéro CAS: 55690-60-3
EINECS: 259-755-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9ca1a80e25b9fac46ee42e7c831250bdae7cf0f&vid=d9ca1a80e25b9fac46ee42e7c831250bdae7cf0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 199.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité