Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Méthoxybenzhydrol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1278-5G M1278-25G
TCIAM1278-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM1278-5G TCIAM1278-25G
4-Méthoxybenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxybenzhydrol


Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014398
Numéro CAS: 720-44-5
EINECS: 211-953-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922da9d393bd0073b18ca1ec5d2bb9c3263103c5&vid=922da9d393bd0073b18ca1ec5d2bb9c3263103c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité