Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-1,2'-dinaphthyl ketone

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-1-naphthyl 2-Naphthyl Ketone

M1284-1G
TCIAM1284-1GEA 124 EUR InStock
TCIAM1284-1G
2-Methyl-1,2'-dinaphthyl ketone
2-Methyl-1,2'-dinaphthyl ketone


Formule: C₂₂H₁₆O
MW: 296,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321179
Numéro CAS: 110876-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité