Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxy-2-methyldiphenylamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1286-25G
TCIAM1286-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM1286-25G
4-Methoxy-2-methyldiphenylamine ≥97.0% (par GC)
4-Methoxy-2-methyldiphenylamine


Formule: C₁₄H₁₅NO
Point d'ébullition: 171°C
Numéro MDL: MFCD00272619
Numéro CAS: 41317-15-1
EINECS: 255-310-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13fefe5987ffb7c2c53f769be801b0ba6dee4d5&vid=a13fefe5987ffb7c2c53f769be801b0ba6dee4d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité