Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1287-5G
TCIAM1287-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM1287-5G
2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol ≥98.0% (par GC)
2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol


Formule: C₁₂H₉NS
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00004951
Numéro CAS: 2682-45-3
EINECS: 220-240-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba68869b1fee1b27eca9eb5220c89218de53c613&vid=ba68869b1fee1b27eca9eb5220c89218de53c613&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité