Malonaldehyde dianilide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1288-25G
TCIAM1288-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM1288-25G
Malonaldehyde dianilide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Malonaldehyde dianilide hydrochloride
Formule: C₁₅H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00054634
Numéro CAS: 28140-60-5
EINECS: 248-862-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité