Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methylnaphtho[2,3-d]oxazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylnaphth[2,3-d]oxazole

M1289-10G
TCIAM1289-10GEA 115 EUR InStock
TCIAM1289-10G
2-Methylnaphtho[2,3-d]oxazole ≥97.0% (par GC)
2-Methylnaphtho[2,3-d]oxazole


Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Numéro MDL: MFCD00624597
Numéro CAS: 20686-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité