Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylnaphto[1,2-d][1,3]oxazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1290-10G
TCIAM1290-10GEA 160 EUR InStock
TCIAM1290-10G
2-Méthylnaphto[1,2-d][1,3]oxazole ≥98.0% (par GC)
2-Méthylnaphto[1,2-d][1,3]oxazole


Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Numéro MDL: MFCD00051328
Numéro CAS: 85-15-4
EINECS: 201-589-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité