Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Mercapto-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol

M1292-10G
TCIAM1292-10GEA 109 EUR InStock
TCIAM1292-10G
5-Mercapto-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Mercapto-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole


Formule: C₈H₈N₄OS
MW: 208,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321180
Numéro CAS: 13980-76-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité