Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isopropoxyéthyle méthanesulfonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: MEthanesulphonic acid 2-isopropoxyethyl ester, Methanesulphonic acid 2-Isopropoxyethyl Ester

M1297-25G
TCIAM1297-25GEA 159 EUR InStock
TCIAM1297-25G
2-Isopropoxyéthyle méthanesulfonate ≥98.0% (par GC)
2-Isopropoxyéthyle méthanesulfonate


Formule: C₆H₁₄O₄S
MW: 182,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093478
Numéro CAS: 235097-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité