Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1302-5G
TCIAM1302-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM1302-5G
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine ≥97.0% (par GC)
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine


Formule: C₁₀H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00023887
Numéro CAS: 91-61-2
EINECS: 202-083-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3becc40e8671a591c6e753b1fa2fb7469c6ce71d&vid=3becc40e8671a591c6e753b1fa2fb7469c6ce71d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité