Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-5-nitropyridine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1304-25G
TCIAM1304-25GEA 99 EUR InStock
TCIAM1304-25G
2-Méthoxy-5-nitropyridine ≥99.0% (par GC)
2-Méthoxy-5-nitropyridine


Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 114 °C
Numéro MDL: MFCD00006263
Numéro CAS: 5446-92-4
EINECS: 226-661-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f085046019eff7147f1994536d80c2070c8c799&vid=0f085046019eff7147f1994536d80c2070c8c799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité