Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1307-25G
TCIAM1307-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAM1307-25G
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene ≥99.0% (par HPLC)
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene


Formule: C₄H₈N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00040994
Numéro CAS: 61832-41-5
EINECS: 263-266-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4265706967250f3a649b4c4513760d9bc5f071f&vid=e4265706967250f3a649b4c4513760d9bc5f071f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité