Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(-)-Mannose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1308-1G
TCIAM1308-1GEA 142 EUR InStock
TCIAM1308-1G
L(-)-Mannose ≥98.0% (par HPLC)
L(-)-Mannose


Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136021
Numéro CAS: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=4, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité