3-Méthylpent-1-ène-4-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1312-5ML
TCIAM1312-5MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAM1312-5ML
3-Méthylpent-1-ène-4-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)
3-Méthylpent-1-ène-4-yne-3-ol
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD01709006
Numéro CAS: 3230-69-1
EINECS: 221-770-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb7dfb647912307c352002513e71ff30de26a0a&vid=fbb7dfb647912307c352002513e71ff30de26a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité