Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1317-1G
TCIAM1317-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM1317-1G
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one ≥95.0% (par GC)
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one


Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001729
Numéro CAS: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0c42a455259d30ade9b69567107869d82d131b&vid=5c0c42a455259d30ade9b69567107869d82d131b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité