Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanethiol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanethiol

M1323-25ML
TCIAM1323-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAM1323-25ML
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanethiol ≥95.0% (par GC)
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanethiol


Formule: C₆H₁₆O₂SSi
MW: 180,34 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00053923
Numéro CAS: 31001-77-1
EINECS: 250-426-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité