Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine, 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol

M1327-5G
TCIAM1327-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM1327-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC)
3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridinemethanol


Formule: C9H13NO2
MW: 167,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076195
Numéro CAS: 86604-78-6
EINECS: 289-258-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité