Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S)-(-)-10-Mercaptoborneol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1341-100MG
TCIAM1341-100MGEA 184 EUR InStock
TCIAM1341-100MG
(1S)-(-)-10-Mercaptoborneol ≥97.0% (par GC)
(1S)-(-)-10-Mercaptoborneol


Formule: C₁₀H₁₈OS
Numéro MDL: MFCD02093482
Numéro CAS: 71242-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -7.0 deg (C=2, CHCl2)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité