Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate

M1353-25G M1353-5G
TCIAM1353-25GEA 228 EUR InStock
TCIAM1353-25G TCIAM1353-5G
Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0% (par GC)
Methyl-5-methylsalicylate


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1700 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00016485
Numéro CAS: 22717-57-3
EINECS: 245-173-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&vid=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité