Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthoxy-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1359-25G
TCIAM1359-25GEA 135 EUR InStock
TCIAM1359-25G
3-Méthoxy-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxy-2-nitropyridine


Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00222276
Numéro CAS: 20265-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4687df9d1cb003db56faf2fc14af0ff0cd32d5f&vid=d4687df9d1cb003db56faf2fc14af0ff0cd32d5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité