Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1361-1G
TCIAM1361-1GEA 216 EUR InStock
TCIAM1361-1G
3-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
3-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde


Formule: C₁₄H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00003358
Numéro CAS: 62373-80-2
EINECS: 263-527-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0cac73d9af99e87f8b74cbc01f6ac36215218b5&vid=c0cac73d9af99e87f8b74cbc01f6ac36215218b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité