(S)-(+)-2-Methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-M alpha NP Acid, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-methyl-1-naphthaleneacetic Acid
M1367-100MG
TCIAM1367-100MGEA 198 EUR InStock
TCIAM1367-100MG
(S)-(+)-2-Methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid ≥99.0% (par HPLC)
(S)-(+)-2-Methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093634
Numéro CAS: 102691-93-0
Merck Index: 14,06224
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité