Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-méthoxy-2-(1-naphtyl)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Methoxy-alpha-methyl-1-naphthaleneacetic Acid, 2-Methoxy-2-(naphthalen-1-yl)propanoic acid

M1368-5G
TCIAM1368-5GEA 996 EUR InStock
TCIAM1368-5G
Acide 2-méthoxy-2-(1-naphtyl)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthoxy-2-(1-naphtyl)propanoïque


Formule: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093635
Numéro CAS: 63628-25-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 160.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité