Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 5-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-4-nitrobenzene, Methyl 4-nitro-m-tolyl ether

M1369-25G
TCIAM1369-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAM1369-25G
3-Méthyl-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-4-nitroanisole


Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007167
Numéro CAS: 5367-32-8
EINECS: 226-356-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6871bd6232cbdacf0708e6af2d033652e1b95cf4&vid=6871bd6232cbdacf0708e6af2d033652e1b95cf4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité