Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthylindoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M1372-5G
TCIAM1372-5GEA 154 EUR InStock
TCIAM1372-5G
5-Méthylindoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthylindoline


Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093636
Numéro CAS: 65826-95-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94d0a403da39bd1c62a471fcea7c3ca954e40961&vid=94d0a403da39bd1c62a471fcea7c3ca954e40961&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité