Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

γ-Methylene-γ-butyrolactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methylenedihydro-2(5H)-furanone

M1385-1G
TCIAM1385-1GEA 231 EUR InStock
TCIAM1385-1G
γ-Methylene-γ-butyrolactone ≥98.0% (par GC)
gamma-Methylene-gamma-butyrolactone


Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00042762
Numéro CAS: 10008-73-8
EINECS: 233-004-8
Merck Index: 14,00647
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité