Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate ≥96.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

M1391-25G
TCIAM1391-25GEA 146 EUR InStock
TCIAM1391-25G
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate ≥96.0% (par GC) stabilisé
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate


Formule: C₉H₁₈O₃Si
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00053869
Numéro CAS: 17407-09-9
EINECS: 241-432-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité